Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1700: Terminación de tipo N
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
72.65€ - 124.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 2 pulg |
---|---|
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
Longitud (métrico) | 51 mm |
Tipo de conexión | Cementada |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15983452
|
Hamilton™
80085 |
10 μl | 26 G |
74.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10615061
|
Hamilton™
81000 |
100 μl | 22s G |
108.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10190361
|
Hamilton™
81100 |
250 μl | 22s G |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10271332
|
Hamilton™
80075 |
10 μl | 26s G |
72.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10037701
|
Hamilton™
80275 |
25 μl | 22s G |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10601163
|
Hamilton™
81175 |
250 μl | 22s G |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10774283
|
Hamilton™
80975 |
50 μl | 22s G |
97.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10097681
|
Hamilton™
81075 |
100 μl | 22s G |
90.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10729882
|
Hamilton™
80039 |
10 μl | 26s G |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10788541
|
Hamilton™
80200 |
25 μl | 22s G |
85.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11517804
|
Hamilton™
80239 |
25 μl | 22s G |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10020142
|
Hamilton™
81039 |
100 μl | 22s G |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10364952
|
Hamilton™
80939 |
50 μl | 22s G |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10233512
|
Hamilton™
81139 |
250 μl | 22s G |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10577741
|
Hamilton™
80900 |
50 μl | 22s G |
74.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
Terminaciones de jeringa de la serie 1700
- Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja se determina mediante el volumen de la jeringa que no es seleccionable por el usuario.
- Estilos de punta de aguja (estilos de punta 4 y AS disponibles bajo solicitud)
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 34-10
- Estilo de punto 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12 ° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Hay ángulos de aguja especiales disponibles de 0° a 60 ° bajo solicitud.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septo, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septo. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
2 pulg | |
2 pulg | |
51 mm | |
Cementada |