Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo LT
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
75.20€ - 112.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas |
Tipo de producto | estanco a los gases |
Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10323951
|
Hamilton™
81201 |
500 μl | 3,26 mm | 7,75 mm | 700 psig |
75.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10373801
|
Hamilton™
80001 |
10 μl | 0,46 mm | 6,6 mm | 1000 psig |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10373851
|
Hamilton™
80201 |
25 μl | 0,72 mm | 7,75 mm | 1000 psig |
90.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10333901
|
Hamilton™
81001 |
100 μl | 1,46 mm | 7,75 mm | 1000 psig |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10464461
|
Hamilton™
81101 |
250 μl | 2,3 mm | 7,75 mm | 500 psig |
89.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10405621
|
Hamilton™
80901 |
50 μl | 1,03 mm | 7,75 mm | 1000 psig |
95.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Luer Lock PTFE (TLL)- Esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con conector de cierre de aleación níquel-plata para usar con agujas Kel-F, agujas con conector de metal y conectores universales. Además, el TLL se usa con diluyentes/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles previa solicitud) Estilo de punta 2 - Punta de aguja afilada, con bisel, curva, no perforante recomendada para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 3 - Punta de aguja roma para uso con válvulas de inyección de HPLC y para pipeteado de muestras. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 4• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
• Serie 1700
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Punta Luer |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
estanco a los gases | |
115 °C | |
No se incluye la aguja | |
Unidad |