Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas extraíbles, con terminación de tipo RN, calibre 22, longitud de la aguja de 2 pulg
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
Marca:  Hamilton™ 81330
Detalles adicionales : Peso : 0.04770kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10166370
  • 166.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml.
Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo: 2 Punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 33-10
  • Estilo: 3 punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
Información de órdenes
Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
22 G
0,016 in
0,028 in
4,6 mm
0,72 mm
2 pulg
29,99 bar (200 psi)
115 °C
1001
Unidad
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
0,18 in
0,41 mm
0,355 in
9,02 mm
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Jeringa estanca a los gases
239 °F
50 °F
2
1 mL
Extraíble