Learn More
IKA™ Células HABITAT, paquete de pared doble de 5 l
El paquete de células de HABITAT para la investigación del biorreactor HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared única de 1 l, así como la unidad de agitación adecuada, para aplicaciones de cultivo celular.
Marca:  IKA™ 0010007651
Detalles adicionales : Peso : 15.66000kg
Código de producto. 17765079
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, la célula HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso.
Contenido de la entrega
  • Soporte 5
  • Recipiente de vidrio HA.gv.dw.5, pared doble
  • Motor Ha.mt.s.10, grande
  • Tubo de cosecha HA.hp.s.5, recto
  • Puerto HA.ino para inoculación
  • Microaspersor HA.sp.m.5, 5 µm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de 3 hojas de cuchilla inclinadas HA.ip.pi.5 (2 unidades)
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.5
  • Sensor de pH HA.s.ph.5
  • Sensor de OD HA.s.do.5
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.5
  • Juego de cables y tubos HA.cab.dw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
Especificaciones
Especificaciones
5 L
Vidrio de borosilicato
260 x 605 x 260 mm