Learn More
Cytiva Embudo de filtración de vidrio de repuesto de vidrio borosilicato GV050
This Glass Filter Funnel is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marca:  Cytiva 10442001
Detalles adicionales : Peso : 0.26320kg
Código de producto. 11344934
  • 163.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Reusable
Vidrio de borosilicato
Vacuum Filtration
1 unidad
Filter Funnel
Filter Funnel (Upper Section)
Para soportes de filtro de vacío de vidrio de la serie GV050
Non-sterile
GV050/0/01
GV050
250 mL