Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 16 x 25mm
For fast and simple purification of GST-tagged proteins
315.00€ - 1252.00€
Spécification
Volumen del lecho | 5 ml |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
Descripción | 4Las columnas GSTrap B son 4columnas glutatión Sepharose B preempaquetadas para una purificación conveniente y de alta capacidad en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). |
Caudal | <20 ml/min |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11575125
|
Cytiva
28-4017-48 |
5 x 5 mL |
1252.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11743319
|
Cytiva
28-4017-47 |
1 x 5 mL |
315.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B media, featuring a glutathione ligand coupled to 4% agarose
- May be used with syringe, peristaltic pump or ¨A¨KTA design chromatography system
- Purifies GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
- Average particle size: 90μm
- Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
- Binding capacity: >25mg horse liver GST/mL
- pH stability working range: 4 to 13
Spécification
5 ml | |
16 mm | |
<20 ml/min | |
De 4 a 13 | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
De 45 a 165 μm | |
GSTrap 4B |
0,62 in | |
4Las columnas GSTrap B son 4columnas glutatión Sepharose B preempaquetadas para una purificación conveniente y de alta capacidad en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). | |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada al 4 % | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Las columnas GSTrap 4B se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión. Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas | |
Glutatión |