Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos con bordes biselados
Envasado en celofán para mayor limpieza. Los portaobjetos microscópicos con bordes esmerilados Fisherbrand™ están disponibles en formato liso o con esmerilado doble. Portaobjetos lavado y pulido con borde esmerilado de 90°.
4.05€ - 6.10€
Especificaciones
Edges | 90 °, esmerilado |
---|---|
Material | Vidrio |
Precleaned | Sí |
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Frosted | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Frosted | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11562203
|
Fisherbrand™
|
Entre 0,8 y 1 mm | Esmerilado doble |
6.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12373118
|
Fisherbrand™
|
Entre 0,8 y 1 mm | No |
4.05€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12383118
|
Fisherbrand™
|
Entre 1 y 1,2 mm | No |
4.05€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11572203
|
Fisherbrand™
|
Entre 1 y 1,2 mm | Esmerilado doble |
4.55€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12393118
|
Fisherbrand™
|
Entre 1,2 y 1,5 mm | No |
5.55€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Portaobjetos lavado y pulido con borde esmerilado de 90°- Envasado en celofán para mayor limpieza
- Vidrio de 76 mm x 26 mm
- Disponible plano o esmerilado doble
- Esmerilado en los cuatro bordes
Especificaciones
90 °, esmerilado | |
Sí | |
26 mm | |
50 paq. |
Vidrio | |
76 mm | |
Transparente |