Learn More
Wheaton™ Tapones de inyección de caucho de butilo de color gris
Proporciona una pureza química extremadamente alta y baja permeabilidad a los gases. Los tapones rectos ultrapuros Wheaton™ se han fabricado con una formulación de bromobutilo ultrapura.
93.45€ - 390.00€
Especificaciones
Descripción | Acabado suave |
---|---|
Color | Gris |
Material | Caucho butílico |
Tipo de producto | Tapón |
Cantidad | 1000/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11742068
|
Wheaton™
700014 |
13 mm |
93.45€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11732068
|
Wheaton™
700006G |
20 mm |
390.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Autoclavable
- Low level of extractables
- Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
- Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber extractables can cause problems
Especificaciones
Acabado suave | |
Caucho butílico | |
1000/paq. |
Gris | |
Tapón |