Learn More
Fisherbrand™ Estufa microbiológica de convección por gravedad, de acero inoxidable
Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado.
Marca:  Fisherbrand™
3117.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21981" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 66.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15835911
  • 2990.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado
  • Temperatura máxima de 75 °C
  • Control digital con punto de ajuste único
  • Puerta interior de vidrio para una perturbación mínima al ver las muestras
  • Apilable, sin necesidad de herramientas ni kit
  • Orificio de acceso de serie
  • Interior de acero inoxidable
  • Garantía de dos años en piezas y mano de obra
  • Marcado CE
  • Se incluyen de serie dos estantes perforados de acero inoxidable
  • Estantes adicionales también disponibles
Secado, calentamiento, de uso general
Especificaciones
Especificaciones
25 kg
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Reino Unido y Unión Europea
Incubadora microbiológica
De ±0,3 °C a 37 °C
2 años de piezas y mano de obra
738 × 640 × 920 mm
230 V, 50/60 Hz
194 l
Gravedad
2
Ambiente +7 °C a 75 °C
Digital
De ±0,8 °C a 37 °C
589 x 464 x 708 mm
66 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico