Learn More
Grant Instruments™ Aspirador con matraz trampa, 1 l
Escala de temperatura: De 4 °C a 40 °C
Marca: Grant Instruments™ FTA-1
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Compacto, eficiente y fácil de usar
- Flexible para el usuario al ofrecer una opción de operación de una sola punta o una opción multipuntas con 8 puntas para usar en placas de tipo PCR estándar.
- Preferencia a utilizar una línea de vacío de laboratorio genérica, ya que restringe la posibilidad de contaminación y puede utilizarse exactamente donde se encuentra el operador, es decir, no es necesario un puesto específico en el laboratorio para realizar el aspirador.
- El filtro microbiológico integrado es hidrófobo y está diseñado para atrapar cualquier bacteria, virus o partículas infectadas que puedan haber estado presentes en las soluciones aspiradas.
- La unidad puede colocarse directamente dentro de una estación de trabajo, suministrada con un cable de alimentación 12V delgado
- Garantía de 2 años
Especificaciones
1 l | |
Aspirador con matraz trampa | |
210 mm | |
12 V, 0,3 A, 3,6 W | |
0,3 A |
De 4 °C a 40 °C | |
2 años | |
1,7 kg | |
12 V |