Learn More
Honeywell™ Grain Leather Drivers Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
11
Description
- Cuero de grano de piel de vaca
- Parte posterior elástica
- Corte de Gunn
- Pulgar alado
Specifications
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE n.° 0075/797/162/12/06/0358, número de declaración CE n.° 0075/797/162/12/06/0358 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría de CE: II Riesgos intermedios, conforme a: Normas básicas EN 420-03 EEC y Riesgos mecánicos EN 388-16 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Estilo de corte | Gunn |
Coating Material | Cuero |
Color | Blanco |
Cut Resistance Rating | 1 |
Hand | Específico |
Material | Cuero de grano de piel de vaca |
Tipo de producto | Guantes para conductores |
Show More |