Learn More
3M™ Limpiador de grafitis 3000
Limpiador de grafitis 3000
171.00€ - 555.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17207640
|
3M™
7100030784 |
0,5 L |
171.00€
1 botella |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17297630
|
3M™
7100030783 |
5 L |
555.00€
1 botella |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Limpiador de grafitis para superficies de plástico, pintadas o barnizadas: el limpiador de grafitis es eficaz contra la pintura en aerosol, marcadores permanentes, pintalabios, ceras y pinturas de emulsión
- La forma líquida del disolvente permite una penetración y una descomposición rápidas de los grafitis
- No contiene NEP (N-etil-pirrolidona) ni NMP (N-metil-2-pirrolidona) utilizados en otros limpiadores de grafitis, lo que puede suponer un riesgo significativo para la salud
- Tiene un olor mínimo, lo que mejora la eficacia y la comodidad para el usuario a diferencia de los limpiadores químicos tradicionales, que emiten olores potentes y vapores nocivos
- Bajo impacto medioambiental puesto que el producto no contiene disolventes aromáticos, alifáticos o clorados
Especificaciones
Limpiador de grafitis |