Learn More
3M™ Graffiti Remover 1500
A safe and simple way to remove unsightly graffiti from plastic, painted, or varnished surfaces.
237.00€ - 815.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Limpiador de grafitis |
---|---|
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de grafitis |
Para utilizar con (equipo) | Superficies de plástico, pintadas o barnizadas |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17159340
|
3M™
7000082043 |
500 mL |
237.00€
4 botellas |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17169340
|
3M™
7000082045 |
5 L |
815.00€
4 botellas |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Graffiti remover for plastic, painted or varnished surfaces
- Effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon, and emulsion paint
- The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
- Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
- Has minimal odor, enhancing user comfort and efficiency unlike traditional chemical removers which emit powerful odors and harmful vapors
- Low environmental impact since the product does not contain aromatic, aliphatic, or chlorinated solvents
Especificaciones
Limpiador de grafitis | |
Líquido | |
Limpieza de grafitis | |
Superficies de plástico, pintadas o barnizadas |