Learn More
Fisherbrand™ Papel de esterilización de grado 926
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 7.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11738513
  • 103.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Peso: 60 g/m2
  • Papel crepado
Aplicaciones:
  • Utilizado en esterilizaciones con vapor, gas y rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Verde
Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor
Papel de esterilización
926
500 paq.
EN 868-2
50 x 50 cm
50 cm
60 g/m2
Papel
50 cm