Learn More
Fisherbrand™ Papel de esterilización de grado 926
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 18.00000kg
Descripción
- Peso: 60 g/m2
- Papel crepado
Aplicaciones:
- Utilizado en esterilizaciones con vapor, gas y rayos gamma
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor | |
Papel de esterilización | |
926 | |
250 paq. |
EN 868-2 | |
100 x 100 cm | |
100 cm | |
60 g/m2 | |
Papel | |
100 cm |