Learn More
Fisherbrand™ Papel de esterilización de grado 926
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Peso: 60 g/m2
- Papel crepé
Aplicaciones:
- Utilizado en esterilizaciones con vapor, gas y rayos gamma
Especificaciones
Autoclavable | |
Green | |
Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor | |
Sterilization Paper | |
926 | |
500 paquete |
EN 868-2 | |
60 x 60 cm | |
60 cm | |
60 g/m2 | |
Paper | |
60 cm |