Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Used as wrap for medical clothes.
123.00€ - 244.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN 868-2 |
Color | White |
Para utilizar con (aplicación) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
Tipo de producto | Sterilization Paper |
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11784576
|
Fisherbrand™
|
100 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11754516
|
Fisherbrand™
|
35 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11790565
|
Fisherbrand™
|
60 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11780565
|
Fisherbrand™
|
50 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11700575
|
Fisherbrand™
|
65 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11764576
|
Fisherbrand™
|
75 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11774576
|
Fisherbrand™
|
900 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Creped paper
- Weight: 60g/mm2
Applications:
- Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Especificaciones
Autoclavable | |
White | |
Sterilization Paper | |
925 |
EN 868-2 | |
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization | |
60 g/m2 | |
Paper |