Learn More
Fisherbrand™ Papel reactivo
Se utilizan para el análisis general.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02256kg
Descripción
- Control general de reacciones ácidas o alcalinas
Color:
- Indicador de pH azul: de azul a rojo
- Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
- Indicador de pH rojo: de rojo a azul
Aplicaciones:
- Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
- Análisis general en escuelas
- Se utiliza en formación
Especificaciones
Morado | |
Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación | |
Papel indicador de pH neutro |
Tubo | |
Paq. de 200 |