missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Papel reactivo

Se utilizan para el análisis general.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10754213

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Control general de reacciones ácidas o alcalinas

Color:

  • Indicador de pH azul: de azul a rojo
  • Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
  • Indicador de pH rojo: de rojo a azul

Aplicaciones:

  • Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
  • Análisis general en escuelas
  • Se utiliza en formación
Especificaciones

Especificaciones

Rojo
Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación
Papel indicador de pH rojo
10 mm
Rollo
Rollo de 1
5 m
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales