Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal de grado 911
Proporciona lecturas rápidas y precisas para medir el pH.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01530kg
Código de producto. 11773554
  • 21.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
  • Sumerja el papel indicador en el líquido que debe comprobar durante unos segundos; a continuación, retírelo de la solución de prueba y compare los colores resultantes con la escala de color impresa en la tapa
  • Se suministra en un rollo dispensador de 5 m
  • Intervalo de pH de 1 a 11
Especificaciones
Especificaciones
Desde 1 hasta 11
Medición del pH
Rodillo dispensador de 5 m
Tiras indicadoras