Learn More
Fisherbrand™ Grade 904 Special Purpose Blotting Paper
Determination of absorption of water.
21.15€ - 121.00€
Especificaciones
Formato | Sheet |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry |
Cantidad de embalaje | 100 Pk. |
Grado | 904 |
Grosor (métrico) | 0.41 mm |
Código de producto | Marca | Formato | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11769895
|
Fisherbrand™
|
Sheet | 200 x 200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11789895
|
Fisherbrand™
|
Sheet | 150 x 300 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11779895
|
Fisherbrand™
|
Sheet | 220 x 220 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11719905
|
Fisherbrand™
|
Sheet | 500 x 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Weight:190g/m2
- Absorption:300mL/cm2
- Thickness: 0.41mm
- Capillary absorption: 88 to 93mm (klemm)
Applications:
- Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
- Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Especificaciones
Sheet | |
100 Pk. | |
0.41 mm |
Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry | |
904 |