Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de extracción de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Adecuados para todos los sistemas extractores.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.39150kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11754053
  • 89.95€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fibras de línters de algodón puro al 100 %
  • Neutras y libres de grasas
  • Alta resistencia mecánica
  • Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
  • Extracción de azufre
  • Extracción del contenido en lípidos libres de los alimentos
  • Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
  • Análisis de laca y ligante en colores de pintura
  • Control de emisión de humos en chimeneas industriales
  • Análisis gravimétrico de polvo en gases
Especificaciones
Especificaciones
41 mm
Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
Adecuado para todos los sistemas extractores
Dedal de extracción
Fibras de celulosa de alta pureza y línters de algodón
7
123 mm