Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de extracción de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Adecuados para todos los sistemas extractores.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fibras de línters de algodón puro al 100 %
- Libre de grasas y elementos neutros
- Alta resistencia mecánica
- Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
- Extracción de azufre
- Extracción del contenido de lípidos libres en los alimentos
- Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
- Análisis de laca y ligante en colores de pintura
- Control de emisión de humos en chimeneas industriales
- Análisis gravimétrico de polvo en gases
Especificaciones
33 mm | |
Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales | |
Adecuado para todos los sistemas extractores | |
Dedal de extracción |
High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters | |
7 | |
94 mm |