Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro especial para filtrado medio de grado 602
Adecuado para todos los trabajos en laboratorios. El papel filtro especial Fisherbrand™ 602 Medium Filtering se utiliza en la filtración de distintos productos, recubrimiento farmacéutico (pastillas, polvos, apósitos y comprimidos).
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 4.95000kg
Description
- Color: Gris vitela
Specifications
Lámina | |
602 | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
Todos los trabajos de laboratorio: filtración de distintos productos, recubrimiento farmacéutico (pastillas, polvos, apósitos y comprimidos) | |
Paquete de 500 | |
520 mm |