Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 601
Se utiliza en trabajos analíticos en laboratorios. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 601 Fisherbrand™ tiene una velocidad de filtración media.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06768kg
Descripción
Aplicaciones:- Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
90 mm dia. | |
Celulosa | |
De 5 a 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
90 mm |
Disco simple | |
De 5 a 13 μm | |
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios, velocidad de filtración media | |
Paq. de 100 | |
90mm |