Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 601
Se utiliza en trabajos analíticos en laboratorios. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 601 Fisherbrand™ tiene una velocidad de filtración media.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705355
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Grado 122: Filtración muy rápida para todo tipo de tareas generales de laboratorio. Grado 600: Papel filtrante económico para todo tipo de tareas y protección de la mesa de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
500 mm dia.
Celulosa
5 to 13 μm
601
0.16 mm
500 mm
Disco simple
5 to 13 μm
Filter Paper used in analytical works in laboratories, medium filtration velocity
100/paquete
500mm