Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 600
Se utiliza en escuelas y como papel protector para mesas de trabajo. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 600 Fisherbrand™ es económico.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04770kg
Descripción
Aplicaciones:- Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
Disco simple | |
De 10 a 20 μm | |
Papel de filtro económico utilizado en escuelas y para proteger las mesas de trabajo | |
100/paquete | |
90 mm |
Celulosa | |
10-20 μm | |
600 | |
0,15 mm | |
90 mm |