Learn More
Fisherbrand™ Papel de cromatografía de grado 508
Suitable for electrophoresis and chromatographic works. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper is used in separation and identification of samples unknown composition in research laboratories.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11567393
  • 202.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El papel de grado CHR 100 Fisherbrand™ se puede utilizar en muchas de las aplicaciones en las que se utilizan Whatman 1 CHR o Schleicher and Schuell 2043a. El papel de grado CHR 200 Fisherbrand™ se puede utilizar en muchas de las aplicaciones en las que se utilizan Whatman 3 CHR o Schleicher and Schuell 4369.
Especificaciones
Especificaciones
Lámina
Adecuado para electroforesis y cromatografía
508
115 mm/30 min
0,35 mm
460 mm
Papel
570 mm