Learn More
Thermo Scientific Chemicals Esferas de zafiro grado 25, diám.: 5 mm
76.20€ - 1021.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Esfera de zafiro |
---|---|
Diámetro (métrico) | 5 mm |
Grado | Grado 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11365999
|
Thermo Scientific Chemicals
042058.KK |
10 piezas |
294.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11355999
|
Thermo Scientific Chemicals
042058.KH |
2 piezas |
76.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11379717
|
Thermo Scientific™
042058.KD |
50 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Esfera de zafiro | |
5 mm | |
Grado 25 |
RUO – Research Use Only