Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1.19mm
Marca:  Thermo Scientific™ 042046.KJ
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15486425
  • 36.80€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Esfera de zafiro
1,19mm
Grado 25
5 piezas