Learn More
Fisherbrand™ Grade 153 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper
Fisherbrand™ Grade 153 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.
4.75€ - 48.75€
Especificaciones
Descripción Ash Content: 0.06%
Material Cellulose
Particle Retention 5 to 8 μm
Tamaño de poro 5 to 8 μm
Para utilizar con (aplicación) For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11765225
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Folded Disc 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11775225
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Folded Disc 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11795225
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Folded Disc 185 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11785225
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Folded Disc 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11705235
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Folded Disc 240 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11495228
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11485228
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11405238
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11415238
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 185 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11425238
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 240 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11735225
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 42.5 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11745225
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 55 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11465228
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11475228
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: 0.06%
5 to 8 μm
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure
100 Pack
Cellulose
5 to 8 μm
153
0.15 mm