Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro para análisis cualitativo endurecido de celulosa de grado 151
El papel de filtro cualitativo endurecido con celulosa de grado 151 Fisherbrand™ se utiliza para análisis en soluciones de ácido o filtración bajo alta presión.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705225
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
High wet strength and chemical resistance. Low ash, hardened papers with a typical ash content of 0.007%. They have a slightly grained surface and are suitable for a wide range of analytical applications.
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: 0.06%
Celulosa
12 to 15 μm
151
0.2 mm
42.5 mm
Disco simple
12 to 15 μm
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure
100 Pack
42.5mm