Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro para análisis cualitativo endurecido de celulosa de grado 151
El papel de filtro cualitativo endurecido con celulosa de grado 151 Fisherbrand™ se utiliza para análisis en soluciones de ácido o filtración bajo alta presión.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
Celulosa | |
12 to 15 μm | |
151 | |
0.2 mm | |
70 mm |
Disco simple | |
12 to 15 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack | |
70mm |