Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 122
Velocidad de filtración muy rápida. El papel de filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 11768742
  • 15.75€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Velocidad de filtración muy rápida
  • Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Aplicaciones:
  • Sectores química, farmacéutico, de productos cosméticos, de alimentos y bebidas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Disco simple
    De 17 a 30 μm
    Para todas las tareas generales en laboratorios
    100/paq.
    250 mm
    Celulosa
    17-30 μm
    122
    0,17 mm
    250 mm