Learn More
Fisherbrand™ Grade 118 Cellulose Very Slow Filtering Qualitative Filter Paper
For extremely difficult filtration.
5.95€ - 25.00€
Especificaciones
Descripción Ash Content: 0.06%
Formato Disc
Material Cellulose
Particle Retention 1 to 2 μm
Tamaño de poro 1 to 2 μm
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11730265
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11720265
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11740265
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11755195
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 185 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11775195
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 240 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11710265
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11700265
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Weight: 80g/m2
  • Thickness: 0.14mm
  • Pore size: 1 to 2mm
  • Filtration velocity:300/second
  • Burst strength: 0.30kg/ sq.mm
Application
  • Used for wine clarification
Especificaciones
Especificaciones
Ash Content: 0.06%
Cellulose
1 to 2 μm
118
0.14 mm
Disc
1 to 2 μm
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide
100 Pack