Learn More
Fisherbrand™ Grade 1125 Cellulose Medium Filtering Technical Filter Paper
For clarification of galvanic baths.
7.30€ - 7.65€
Especificaciones
Formato Disc
Material Cellulose
Particle Retention 12 to 15 μm
Tamaño de poro 12 to 15 μm
Para utilizar con (aplicación) For clarification of galvanic baths, chemical products
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11780066
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11730066
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disc 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Made of 100% of pure cellulose fibers
  • Resists to pressure when used in filter press systems
  • Thin smooth paper
  • Smooth surface
  • Wet strengthened
  • Food compatible
  • Weight: 85g/ sq. m
  • Thickness: 0.18mm
  • Pore size: 12 to 15mm
  • Filtration velocity: 60/second
  • Burst strength: 1.45kg/mm2
Application
  • Clarification of galvanic baths, chemical products
Especificaciones
Especificaciones
Disc
12 to 15 μm
For clarification of galvanic baths, chemical products
100 Pack
Cellulose
12 to 15 μm
1125
0.18 mm