Learn More
Fisherbrand™ Grade 1107 Cellulose Technical Filter Paper: Discs
Used for filtration of semi fine particles
10.90€ - 184.00€
Especificaciones
Material | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 20 to 30 μm |
Tamaño de poro | 20 to 30 μm |
Para utilizar con (aplicación) | For Serum, Culture Medium, dyes, tinctures, vegetal extracts, turbid liquids, juices, Eaux de Cologne, perfumes, essences, hair tonics |
Grado | 1107 |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11750056
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11700066
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760046
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11770046
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Thick smooth paper with medium pore structure
Especificaciones
Cellulose | |
20 to 30 μm | |
1107 | |
0.38 mm |
20 to 30 μm | |
For Serum, Culture Medium, dyes, tinctures, vegetal extracts, turbid liquids, juices, Eaux de Cologne, perfumes, essences, hair tonics | |
100 Pack |