Learn More
Fisherbrand™ Grade 1106 Cellulose Technical Filter Paper
Used for viscous liquids and coarse particles.
13.67€ - 184.00€
Especificaciones
Material | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 50 to 80 μm |
Tamaño de poro | 50 to 80 μm |
Para utilizar con (aplicación) | For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils |
Grado | 1106 |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11728563
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11780036
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11764464
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11780026
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Thick smooth paper with large pore structure
Especificaciones
Cellulose | |
50 to 80 μm | |
1106 | |
0.47 mm |
50 to 80 μm | |
For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils | |
100 Pack |