Learn More
Fisherbrand™ Grade 1105 Cellulose Technical Filter Paper
Suitable for filtration of large volume of liquid.
29.10€ - 37.80€
Especificaciones
Formato | Disc |
---|---|
Material | Cellulose |
Particle Retention | 3 to 6 μm |
Tamaño de poro | 3 to 6 μm |
Para utilizar con (aplicación) | For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11750026
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760026
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Very thick smooth paper
- Wet strengthened
- With high separation capacity
Especificaciones
Disc | |
3 to 6 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack |
Cellulose | |
3 to 6 μm | |
1105 | |
0.39 mm |