Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro de celulosa de grado 1103
Apto para la eliminación de partículas finas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Thick smooth paper
- Wet strengthened
Especificaciones
Disco simple | |
12 to 16 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack | |
55mm |
Celulosa | |
12 to 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
55 mm |