Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 113
Adecuado para su uso con precipitados gruesos o gelatinosos. El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 113 Whatman™ es un rollo de papel de filtro muy grueso, de superficie crepada y resistente a la humedad con una capacidad de carga ultraalta y el caudal más rápido de los grados cualitativos de Whatman.
Marca: Cytiva 1113-8768
Detalles adicionales : Peso : 143.56000kg
Descripción
Estos papeles de filtro extremadamente resistentes tienen una alta resistencia a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado. Sin embargo, las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben usarse en estimaciones de Kjeldahl, etc.
Especificaciones
2 s/100 mL/pulg2 | |
Con pliegues, resistente a la humedad | |
Celulosa | |
774 ml/min | |
113 | |
420 μm | |
1300 m x 930 mm | |
930 mm |
125 g/m2 | |
Bobina | |
30 μm | |
Filtración con precipitados gruesos o gelatinosos | |
1 rollo | |
Papel filtro | |
1300 m |