Learn More
Esparcidor de poliestireno en forma de T Gosselin™
Este producto se ha esterilizado mediante un método de irradiación que cumple los requisitos de ANSI/AAMI/ISO 11137 para lograr un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-3.
Marca: Gosselin ETAT-05
Detalles adicionales : Peso : 8.10000kg
Descripción
- Poliestireno (PS)
- Envasados en bolsas resellables
- Extremo curvado o extremo en 'T'
- Estéril
Especificaciones
Sí | |
Forma de T | |
148 mm |
Estéril | |
Verde | |
Para usos microbiológicos, industriales, ambientales y de productos lácteos |