Learn More
Gosselin™ Frasco de HDPE cuadrado Gosselin™, graduado, 2 l
127.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Frasco de HDPE cuadrado, 2 l, graduado, tapón rojo de 73 mm con acolchado, montado, 50/caja
Descripción
Los frascos cuadrados Corning™ Gosselin™ están hechos de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a roturas.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2 L |
Descripción | Montado |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 50/caja |
Color del tapón | Rojo |
Tamaño del tapón | 73 mm |
Tipo de tapón | Con acolchado |
Graduated | Sí |