Learn More
Placa Petri de poliestireno Gosselin™
Platos de poliestireno cristal, con una planitud óptima.
129.93€ - 415.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Redondo |
Esterilidad | Estériles |
Tipo | Placa de Petri |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11758573
|
Gosselin
BP53-06 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137, aséptico | 55 mm | 14,2 mm | 6 |
410.00€
paquete de 1620 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15268043
|
Gosselin
BP143-07 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | 140 mm | 20,6 mm | 3 |
183.00€
paquete de 176 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11718593
|
Gosselin
BP140-02 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | 140 mm | 20,6 mm | 0 |
129.93€
paquete de 176 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15258043
|
Gosselin
BP143-06 |
CE, IVD, reglamento CE N°1935/2004 | 140 mm | 20,6 mm | 3 |
221.00€
paquete de 176 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11788573
|
Gosselin
BP50-02 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | 55 mm | 14,2 mm | 0 |
407.00€
paquete de 1620 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11778573
|
Gosselin
BP50-01 |
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137, aséptico | 55 mm | 14,2 mm | 0 |
415.00€
paquete de 1620 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11708593
|
Gosselin
BP140-01 |
CE, IVD, ISO 11137 | 140 mm | 20,6 mm | 0 |
169.00€
paquete de 176 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Adecuada para producción aséptica
- Esterilizada mediante radiación
- Fondo plano
Especificaciones
Natural | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología |
Poliestireno | |
Estériles | |
1 |