Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Incluye:
Double red HDPE screw cap and natural seal
Tapón azul de 58 mm, montado
Tapón de 58 mm de color rojo transparente con acolchado, no montado
Tapón de rosca de HDPE azul doble y junta natural
Tapón de rosca de HDPE blanco doble y junta natural
Tapón de rosca de HDPE doble; sello y etiqueta blanca
Tapón rojo de 58 mm con acolchado, montado
Tapón rojo de 58 mm con junta, montado
Tapón rojo de 58 mm, montado
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Polietileno |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de tapón | Tapón de rosca doble |
Altura (métrico) | 230 mm |
Capacidad (métrico) | 2 l |
Color | Translúcido |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
Incluye | Tapón rojo de 58 mm con junta, montado |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |