Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno con base plana Gosselin™
Excelentes para el uso en entornos clínicos, de productos lácteos, medioambientales, industriales y de microbiología. Los tubos de ensayo de polipropileno con base plana Gosselin™ se han fabricado con polipropileno transparente y natural.
152.76€ - 394.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Capacidad (métrico) | 7 mL |
Longitud (métrico) | 54 mm |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12990371
|
Gosselin™
TP5-14 |
Estéril | Con tapón de rosca blanco | Cartón de 1600 |
394.00€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13483916
|
Gosselin™
TP5-16 |
Estéril | Con tapones de rosca rojos | Cartón de 1600 |
385.74€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12327577
|
Gosselin™
TP5-03 |
No estéril | Sin tapón | Cartón de 2000 |
152.76€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12910381
|
Gosselin™
TP5-15 |
No estéril | Con tapón de rosca blanco | Cartón de 1600 |
363.58€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Tubos para centrífuga
- Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Cero
- Contacto con los alimentos: la materia prima cumple con la normativa CE N°1935/2004
Especificaciones
Natural | |
54 mm | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
7 mL | |
Polipropileno | |
16,6 mm |