Learn More
Corning™ Bolsas para autoclave impresas con el logotipo de riesgo biológico
Se utilizan para la eliminación de residuos contaminados en autoclave. Las bolsas de autoclave Gosselin™ impresas con el logotipo de riesgo biológico pueden soportar temperaturas de esterilización en autoclave de hasta 134 °C/273,2 °F.
Marca: Corning™ SA03-10
26.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.65250kg
Descripción
- Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
- Resistencia térmica de 134 °C
- Transparente
Especificaciones
3 L | |
40 μm | |
1/Paq. | |
400 mm |
Polipropileno | |
500/caja | |
255 mm |