Learn More
Equip Labo™ Grifo de cuello de cisne
145.00€ - 290.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12608832
|
Equip Labo™
4768 |
Protector de salpicaduras | 250 mm |
185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12519225
|
Equip Labo™
4778 |
Montaje en superficie | 250 mm |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12596616
|
Equip Labo™
4790 |
Control remoto | 150 mm |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Grifo de cuello de cisne | |
1 unidad |