Learn More
Polvo de oro, esférico, malla -200, 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043901.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.02500kg
Código de producto. 11364938
  • en la oferta / 25 g
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
7440-57-5
25 g
99.9%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos