Learn More
Polvo de paladio platino oro, APS < 5 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 089726.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11433820
  • 282.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Gold Platinum Palladium powder
(base metálica)
UN3089
99.9%
Polvo
Au:Pt:Pd; 40:40:20 wt%
MFCD00192403
1 g
APS <5 Micron
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos